Filtration für die Bioprozesstechnik
Wir bieten eine Vielzahl von filtrationsbasierten Lösungen für die Entfernung von DNA, RNA und Rückständen an, die Herstellern helfen, hochwertige und reine biopharmazeutische Produkte herzustellen. Unsere Lösungen optimieren Qualität, Kosten und Kapazität und liefern gleichzeitig konsistente Ergebnisse, auf die sich die Hersteller verlassen können. Wir haben Filtrationsprodukte für jeden Schritt Ihres Prozesses, einschließlich Klärungstiefenfilter, Klärsysteme, Vorbehandlungslösungen und Filter für Medien.
Nach Kategorie erforschen
Sterilfilter für die Bioprozessindustrie
Die Sterilfiltration mit Einwegfiltern ist ein gängiger Vorgang in der Bioprozessindustrie und Teil jeder Strategie zur Kontrolle der Keimbelastung. Die Sterilfiltration gewährleistet die mikrobielle Sicherheit des Arzneimittels für den Patienten. Erfahren Sie, wie Sie den besten Sterilisationsfilter für Ihren Prozessschritt auswählen können.
Gas- und Entlüftungsfilter für die Bioprozessindustrie
Gasentlüftungen und Entlüftungsfilter, die in der gesamten Bioprozessindustrie eingesetzt werden, tragen zur Aufrechterhaltung eines nahezu konstanten Drucks in Produkttanks, Bioreaktoren, geschlossenen Systemen und/oder zugehörigen Versorgungseinrichtungen bei. Finden Sie den richtigen sterilen Entlüftungsfilter für Ihre Prozessanwendung.
Weitere Kategorien erkunden
Es gibt mehrere Optionen für die Pufferfiltration in der Bioproduktion. Die Filterauswahl basiert auf den Anforderungen an die biologische Sicherheit des Prozesses, den Pufferdurchsatz und die Wirtschaftlichkeit. Filter für die Verarbeitung von Puffern in der Bioproduktion bieten Bioburdenkontrolle, Sterilisationsqualität oder Virenrückhalteleistung.
Unsere flexible Hardware und Systeme für Einweg-Tiefenfilter sind ideal für die Klärung im Pilot- und Prozessmaßstab und zeichnen sich durch das modulare Pod-Gerät aus, das ein Scale-up und Scale-down auf derselben Grundfläche ermöglicht.
Vorkonfiguriert, um alle Ihre biopharmazeutischen Prozess- und Filtrationsanforderungen zu erfüllen, bietet unsere Serie 4000™ von einseitig runden Edelstahl-Filtergehäusen eine Vielzahl von T-Line- und In-Line-Designs sowie eine breite Palette von Rohrgrößen.
Eine kosteneffiziente Filtration zur Reduzierung von Partikeln und zur Kontrolle der biologischen Belastung ist in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung unerlässlich. Erfahren Sie, wie Filter einfach in Ihren Prozess integriert werden können, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und eine hohe Qualität zu erzielen, ohne den Geschmack, die Konsistenz und die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Vorsterilisierte Einweg-Abfüllsysteme bieten Geschwindigkeit und Flexibilität für kritische Endfiltrations- und Endabfüllvorgänge. Erfahren Sie, wie Fortschritte in der aseptischen Filtration PUPSIT vereinfachen und optimierte sterile Abfüllvorgänge ermöglichen.
Für zerstörungsfreie Filterintegritätstests, die schnell, zuverlässig und wiederholbar sind, ermöglicht das automatisierte Testgerät Integritest® 5 Blasenpunkt- und Diffusionstests inline oder offline, mit zusätzlicher Fähigkeit für hydrophobe Filtertests, wenn es mit der wasserbasierten Testeinheit Exact-Air™ II kombiniert wird.
Vorfilter werden zur Entfernung von Partikeln und zum Schutz nachgeschalteter Anlagen eingesetzt. Sie können als Säulenschutz oder vor einem Sterilisationsfilter eingesetzt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Erfahren Sie, wie unsere kostengünstigen Vorfilter Ihre Prozessökonomie verbessern können.
Die Virussicherheit ist eine Schlüsselkomponente der Arzneimittelsicherheit für Patienten. Die Virusfiltration von Zellkulturmedien minimiert das Risiko einer Kontamination des Bioreaktors, während die nachgeschaltete Virusfiltration die Beseitigung der Viren gewährleistet. Erfahren Sie, wie die Virusfiltration das Risiko verringert und die Virussicherheit erhöht.
Flexible, einfach zu handhabende Filterhalter sind eine Schlüsselkomponente für die Integration der Viresolve® Pro Solution und ermöglichen eine skalierbare Virenfiltration, die Ihren Produktionsanforderungen gerecht wird.
Die Filtration von Zellkulturmedien verhindert die Kontamination von Bioreaktoren. Die Auswahl eines Sterilisationsfilters, Mykoplasmenfilters oder Virusfilters hängt vom Prozessrisiko ab. Erfahren Sie, wie Sie den besten Filter für Ihre Zellkulturmedienfiltration auswählen.