Die ursprünglich von Singulex®, Inc. entwickelte SMC® -Technologie mit der SMCxPRO® Plattform ermöglicht es Forschern, Femtogramm-Werte von Biomarkern zu messen und die klinische Relevanz von Gesundheit bis Krankheit besser zu verstehen. Erfahren Sie mehr über die SMC®-Technologie, Immunoassay-Kits und wie Sie Ihren eigenen, maßgeschneiderten Assay entwickeln können, um Ihre kritischen Forschungsanforderungen zu erfüllen.
Digitales Zählen verbessert die Empfindlichkeit und den Dynamikbereich
Die SMC® -Technologie kombiniert einen einzigartigen Assay-Elutionsschritt mit robuster digitaler Zählung, um ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als bei herkömmlichen Immunoassay-Technologien zu erzielen. Die SMC® -Technologie bietet somit eine verbesserte Quantifizierung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Expressionsniveaus in einem einzigen System. Das SMCxPRO®-Gerät erfasst die Summe aller digitalen Ereignisse, die oberhalb der Hintergrundschwelle gezählt werden. Der digitale Ereignisalgorithmus des SMCxPRO®-Instruments berechnet digitale Ereignisse über ein Spektrum von Zeitreihen für einen einzigen Standard. Die digitale Zählung von Molekülen verbessert somit die Empfindlichkeit des Assays und erweitert den dynamischen Bereich des Assays über das hinaus, was mit herkömmlichen Methoden erreicht werden kann.
Verifizierungskriterien für SMC® Immunoassays
Eine umfassende Reihe von Kriterien, die die endgültige Leistung bewerten, werden verwendet, um verifizierte SMC®-Immunoassays zu qualifizieren, einschließlich:
Untere Bestimmungsgrenze
Inter- und Intra-Assay-Präzision
Spike-Wiederfindung
Verdünnungslinearität und Parallelität
Related Resources
Lernen Sie mehr darüber, wie SMC® Technologie Ihre Forschung auf die nächste Stufe bringen kann, indem Sie die folgenden Themen erkunden.
SMC® Forschungsbereiche
Stöbern Sie in allen Bereichen, in denen Forscher die SMC®-Technologie einsetzen, wie z.B. Arzneimittelentwicklung, Neurowissenschaften, Kardiotoxizität, immunologische Forschung und mehr.
Sehen Sie, warum die Wahl der ultrasensitiven SMC®-Technologie Ihnen helfen kann, einen tieferen Blick auf Ihre Forschung zu werfen und noch mehr zu entdecken.
Halten Sie sich auf dem Laufenden über die neuesten Trends in der Immunoassay-Forschung und unsere neuesten Produktangebote, indem Sie Abonnement unseres Analyte Update Newsletter oder erkunden Sie unser aktuelles Immunoassay-Angebot im Analyte Quarterly.
Enzyme wie Trypsin und Kollagenase sind unverzichtbar für die Ablösung adhärenter Zellen und fester Gewebe für Subkulturen und Experimente. Rekombinantes Trypsin, EDTA-haltige Lösungen und nicht-enzymatische Lösungen bieten stabilere, sanftere Optionen für breitere Kulturanwendungen.
Prestige-Antikörper®, die auf der Grundlage von mit verschiedenen Methoden validierten Human Protein Atlas-Daten entwickelt wurden, bieten zuverlässige Forschungsinstrumente.
Antikörper mit erweiterter Validierung gewährleisten die Zielspezifität für verschiedene Anwendungen und sind mittels molekularer und zellbasierter Techniken charakterisiert.
Enzymgekoppelte Immunabsorptionsassays (ELISA) umfassen direkte, indirekte und Capture (Sandwich) Nachweisformate zur Identifizierung und Quantifizierung eines spezifischen Antigens.
Die Immunhistochemie (IHC) ist eine gebräuchliche Immunfärbemethode, die von Forschern eingesetzt wird, um spezifische Zielantigene in gesundem und krankem Gewebe zu identifizieren.
Die Durchflusszytometrie ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Molekular- und Zellbiologie, das eine multiparametrische Analyse einzelner Zellen ermöglicht.
Ein Überblick über die Grundsätze und Anwendungen des Western Blotting zum Nachweis von Proteinen. Enthält Links zu detaillierten Protokollen, Videos und anderen Ressourcen für die Proteinextraktion, die Gelelektrophorese, den Transfer auf PVDF- oder Nitrozellulose-Membranen sowie chemilumineszente, kolorimetrische und Fluoreszenznachweisverfahren.
Der gezielte Proteinabbau (TPD) ist ein neuer Ansatz in der Wirkstoffforschung, bei dem kleine Moleküle wie Proteolyse-Targeting-Chimären (PROTAC) eingesetzt werden, um mit Krankheiten assoziierte Zielproteine aus Zellen zu beseitigen.
Proteinexpressionstechnologien für verschiedene Expressionssysteme zur Unterstützung von Forschung und der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen.
Proteinaufreinigungsverfahren, Reagenzien und Protokolle zur Aufreinigung rekombinanter Proteine unter Anwendung von Methoden wie Ionenaustausch, Größenausschluss und Proteinaffinitätschromatographie.
Die Software Belysa® für die Anpassung von Immunoassay-Kurven hilft beim Vergleich von Standardkurven und bei der Überwachung von Immunoassays auf verschiedenen Plattformen.
Unsere Services für eine kundenspezifische Assay-Entwicklung bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Biomarkerforschung mittels verschiedener Assay-Plattformen.