Merck
mAbs A monte
Prodotti per lo sviluppo e la produzione.
Il flusso di lavoro a monte comprende tutte le fasi che portano al raccolto delle cellule, compresa l'ottimizzazione delle condizioni di coltura, linea cellulare e caratterizzazione del prodotto, sviluppo dei media, prodotti chimici di processo a monte; e lo scale-up del processo batch, fed-batch o di perfusione a bioreattori più grandi. L'obiettivo della biolavorazione a monte è quello di aumentare la densità cellulare e il titolo del prodotto.
Bioreattori
I bioreattori sono disponibili in una gamma di dimensioni e formati (acciaio inossidabile, monouso o ibridi) per supportare colture cellulari aderenti e in sospensione. Le linee cellulari aderenti possono essere coltivate in modalità batch o fed-batch, o con scambio di terreno, mentre le cellule in sospensione possono essere coltivate in modalità batch, fed-batch e perfusione. Indipendentemente dal tipo di cellula o dalla modalità operativa, il bioreattore deve consentire una crescita cellulare costante, un'elevata vitalità cellulare e una robusta produzione di proteine. Durante lo sviluppo del processo, i microbioreattori in scala ridotta e a piccolo volume di lavoro vengono utilizzati per prevedere le prestazioni di recipienti su scala maggiore, facilitando il processo di scale-up per la produzione clinica e commerciale o il trasferimento tecnologico.
La nostra offerta completa di bioreattori comprende:
  • Millipore® Bioreattori monouso con o senza sistema di ritenzione cellulare per le operazioni di perfusione
  • Millipore® Filtri sterilizzanti & Prefiltri
  • Millipore® Soluzioni di campionamento (sistema online automatizzato, campionamento offline)
  • Millipore® Process Analytical Technology (analizzatore Raman, campionamento asettico automatizzato)
  • Millipore® CTDMO, BioReliance® / Millipore® Services (cell and viral bank testing, raw material testing, bulk harvest release testing / single-use and filter validation, equipment installation, system qualification, system training, system services)
  • Millipore® Software di automazione e analisi
Prodotti correlati
Loading
Categorie correlate
Uno scienziato osserva un campione al microscopio.
Linee cellulari per il bioprocesso
Una linea cellulare che mantenga una crescita e una produttività favorevoli è fondamentale per la produzione di mab.
Per saperne di più
Terreni di coltura cellulare per il bioprocessing
Terreni di coltura cellulare per il bioprocessing
I nostri terreni di coltura cellulare rendono più robusti ed efficienti i vostri processi intensificati o in fed-batch.
Per saperne di più
Scienziato di processo che lavora con i mezzi di coltura cellulare
Bioprocessing Integratori ricombinanti
I nostri integratori ricombinanti di origine non animale (NAO) sono formulati per applicazioni in coltura cellulare.
Per saperne di più
Mobius® Power MIX: la soluzione di miscelazione preferita per materiali difficili da sciogliere e per la preparazione di tamponi
Miscelatori monouso
Le soluzioni di miscelazione monouso Mobius® includono una gamma completa di miscelatori da 10 L a 3.000 L.
Per saperne di più
È possibile vedere la famiglia di prodotti Mobius® Single-Use Bioreactor.
Bioreattori monouso Mobius® per il bioprocesso
La famiglia di bioreattori Mobius® è in grado di accogliere processi batch, fed-batch e di perfusione a monte.
Per saperne di più
Una scienziata che indossa occhiali protettivi regge un prodotto farmaceutico sterile.
Filtri sterili
La nostra ampia gamma di filtri a membrana offre opzioni per il trattamento efficiente di ogni flusso di prodotti farmaceutici e biofarmaceutici.
Per saperne di più
Risorse correlate
Pagina 1 di 2
Esplora le nostre soluzioni