Merck
793024P
Avanti
DMG-PEG2000-Maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3 -[maleimide (polyethylene glycol)-2000]
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H74N2O9
Poids moléculaire :
751.04
Code UNSPSC :
12352211
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (793024P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Description générale
DMG-PEG-2000-Maleimide, is a lipid excipient designed for the preparation of lipid nanoparticles (LNPs) for RNA delivery. It is derived from dimyristoyl glycerol (DMG) and exhibits similar properties as phospholipids in the way it associates with membranes.
Caractéristiques et avantages
The maleimide group reacts with thiol groups on peptides, enabling the conjugation of bioactive molecules to the surface of lipid nanoparticles. This distinctive property allows the design of LNPs specifically engineered for targeted delivery to particular cell types.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC