Merck
793025P
Avanti
DSPE-PEG2000-Tetrazine
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[tetrazine(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C142H272N7O55P
Poids moléculaire :
2988.67
Code UNSPSC :
12352211
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (793025P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)Cc1ccc(cc1)-c1nncnn1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Description générale
DSPE-PEG2k-Tetrazine is a high-purity synthetic phospholipid modified with PEG2000 and a tetrazine group. PEGylation offers steric stabilization, enhancing circulation time and minimizing clearance by the reticuloendothelial system (RES). The tetrazine moiety enables bioorthogonal click chemistry, reacting selectively with trans-cyclooctene (TCO) in complex biological environments without disrupting native biological functions.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC