Merck
810325P
Avanti
Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H37ClN2O2
Poids moléculaire :
493.08
Code UNSPSC :
12352211
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (810325P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
Description générale
Cyanine 3, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC