Merck
860862P
Avanti
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-6R-hyxroxy-D-erythro-sphingosine
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C64H121NO6
Poids moléculaire :
1000.65
Code UNSPSC :
12352211
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860862P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Description générale
6-OH-Cer EOH (d18:1/28:0/18:2) is natural component of human skin and is essential in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC