Merck
880184P
Avanti
Cyanine 7.5, free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E,5E,7E)-7-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)hepta-1,3,5-trien-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H45ClN2O2
Poids moléculaire :
645.27
Code UNSPSC :
12352211
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880184P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Fluorescence
λex 785 nm; λem 820 nm
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Description générale
Cyanine 7.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC