Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C129H255N3O49
Poids moléculaire :
2632.40
Code UNSPSC :
12352211
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderSource biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880243P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Catégories apparentées
Description générale
DSG-PEG2000-Azide is a lipid used in drug delivery research.
Caractéristiques et avantages
The azide enables click chemistry, allowing efficient attachment of targeting ligands or other functional groups. Clickable PEG lipids support targeted delivery, and modifying the PEG length can adjust micelle size, immunogenicity, and drug release rates.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC