Merck
QTUMMPKEX
Kit : Cartouche Quantum® EX et Millipak®
Millipak® 40 Express Filter provides particulate- and bacteria-free water. For Milli-Q® Academic/Biocel/Gradient/Synthesis, Elix® Advantage, Milli-Q® Advantage A10/Direct/Integral/Reference systems.
Synonyme(s) :
Kit : Cartouche Quantum® EX et filtre final Millipak® 40 Express
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104212
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Kit : Cartouche Quantum® EX et Millipak®, Millipak® 40 Express Filter provides particulate- and bacteria-free water. For Milli-Q® Academic/Biocel/Gradient/Synthesis, Elix® Advantage, Milli-Q® Advantage A10/Direct/Integral/Reference systems.
Quality Level
material
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Millipak®
Quantum®
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
QTUMMPEIXQTUMMPEEXQTUMMPKIX
manufacturer/tradename
Millipak®, Quantum®
manufacturer/tradename
Millipak®, Quantum®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipak®, Quantum®
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
material
PVDF filter
material
polyethersulfone filter, polypropylene and polyethylene cartridge
material
-
material
PVDF filter, polypropylene and polyethylene cartridge
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Application
Le kit contient des résines Organex et Ionex pour éliminer les composés organiques et les ions présents à l'état de traces.
Features and Benefits
  • La cartouche de polissage Quantum® IX est conçue pour débarrasser l'eau ultra pure des contaminants ioniques et organiques présents à l'état de traces.
  • Le filtre Millipak® 40 est constitué de membranes Durapore® en PVDF, caractérisées par un débit et un volume filtré élevés, un faible taux d'extractibles et une vaste compatibilité chimique.
  • La membrane est supportée par un disque en plastique rigide traversé par des canaux. Cela permet d'atteindre un haut débit d'eau et d'assurer une résistance aux variations de pression sans risque de rupture de la membrane.
  • Dotés d'une structure unique, les filtres membranes Millipak® sont constitués d'un simple empilement de disques qui minimise le volume mort et le relargage de particules.
  • Le filtre Millipak® 40 se raccorde à la sortie du point de distribution d'eau, comme les POD des systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
General description
Ce kit comprend une cartouche Quantum® EX et un filtre final Millipak® 40.
La cartouche de polissage Quantum® EX contient un mélange de médias de purification sélectionnés avec soin pour éliminer les contaminants présents à l'état de traces susceptibles de compromettre certaines applications.
La cartouche est constituée de polypropylène et de polyéthylène, qui sont adaptés à la production d'eau ultra pure et qui sont qualifiés pour garantir un faible relargage de composés extractibles organiques et ioniques.
Le filtre Millipak® 40 produit une eau exempte de particules et de bactéries, afin de répondre aux strictes exigences des applications scientifiques.
Other Notes
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–10 sur 11 questions  
  1. How should I properly dispose of this product?
    1 réponse
    1. Quantum® EX Cartridge and Millipak® 40 Final Filter are not classified in Europe as a hazardous substance in regards to the substance definition in Article 3 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) and in regards to the hazardous substance and mixtures classification criteria from the Annex I of the Regulation (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substance and mixtures.
      Therefore, this Purification Cartridge do not require in Europe any Safety Data Sheet (SDS) to be in accordance with the Regulation (EC) 1907/2006 and the Regulation (EC) 1272/2008.
      Quantum® EX Cartridge and Millipak® 40 Final Filter do not require a Safety Data Sheet (SDS) under the Occupational Health and Safety Administration Standard entitled “Hazard Communication” 29 CFR 1910.1200 for the United States of America.
      Quantum® EX Cartridge and Millipak® 40 Final Filter do not meet the criteria of a W.H.M.I.S. classification of a controlled product. As a result, a W.H.M.I.S. Material Safety Data Sheet is not required in Canada for this product.
      Disposable of wastes should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.
      Utile ?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 réponse
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile ?
  3. How are consumables changed?
    1 réponse
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile ?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 réponse
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile ?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 réponse
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile ?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 réponse
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile ?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 réponse
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile ?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 réponse
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile ?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 réponse
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile ?
  10. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 réponse
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile ?
1–10 sur 11 questions  