Merck
ERMBD519
Anhydrous milk fat (triglycerides)
new
ERM®, certified reference material
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see: ERMBD519
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission