Merck
PHL10030
3-Butylidenephthalide
new
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Butylidenephtalide, Ligusticum lactone, NSC 325307
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
pb
139-142 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8-
Clé InChI
WMBOCUXXNSOQHM-FLIBITNWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Conditionnement
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG