Merck
Y0002432
Rutine hydrate
new
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Quercetine-3-rutinoside trihydrate, Vitamine P trihydrate
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30O16 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
664.56
Beilstein:
75455
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
Clé InChI
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Conditionnement
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
EP issued certificate and SDS can be found here.