Caractérisation des thérapies cellulaires et tests de libération
Assurez la sécurité, l'identité, la pureté et la puissance de vos produits cellulaires grâce à une expertise de pointe en matière de tests analytiques conformes aux BPF. Notre équipe combine des décennies d'expérience en science réglementaire et en analyse de la thérapie cellulaire pour soutenir votre stratégie de contrôle de la qualité depuis les essais cliniques de phase précoce jusqu'à la fabrication commerciale.
Avec une capacité évolutive, un délai d'exécution rapide et un dossier réglementaire éprouvé dans des cadres mondiaux, nous nous associons aux développeurs et aux CDMO pour fournir des services de test rapides, cohérents et de haute qualité pour les plates-formes de thérapie cellulaire complexes.
ESSAIS DE LIBÉRATION DE PRODUITS AUTOLOGUES | ||
|---|---|---|
| Test | Conception | |
| Stérilité rapide à l'aide du système BactT® /ALERT 3D | De série | |
| Mycoplasma PCR | Off-the-shelf | |
| Endotoxin | De série | |
| VSV-G ou RD114 pour la détection précoce des RCL/RCR1 | De série | |
| Nombre de copies du vecteur1 | De série | |
| Cellules viables | Custom | |
| Potency | Custom | |
| Identité | Custom | |
ESSAIS DE LIBÉRATION DE PRODUITS ALLOGÉNIQUES | ||
|---|---|---|
| Test | Conception | |
| Stérilité rapide avec le système BactT® /ALERT 3D/ALERT 3D | De série | |
| Mycoplasma PCR | De série | |
| De série | ||
| De série | ||
| Mycobacterium | De série | |
| Endotoxine | ||
| Test in vitro de 28 jours pour la présence de contaminants viraux adventices (3 lignées de cellules de détection) (US, OMS)/td> | Off-the-shelf | |
| VSV-G ou RD114 pour la détection précoce de RCL/RCR1 | De série | |
| Nombre de copies du vecteur1 | De série | |
| De série | ||
| Cellules viables | Custom | |
| Potence | Custom | |
| Identité | Custom | |
L'INNOVATION EN MATIÈRE D'ESSAIS DE THÉRAPIE CELLULAIRE S'APPUIE SUR UNE FONDATION D'EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE
Innovations présentées :
- Modèle d'exploitation unique pour la libération de produits pharmaceutiques autologues
- Applications GNS
- Méthodes rapides
- Méthodes d'évaluation de la performance li>Méthodes rapides
- Développement et validation de méthodes adaptées aux phases
- Expertise réglementaire
CONNEXION AVEC UN EXPERT AUJOURD'HUI
Merci de votre intérêt. Parlez-nous de votre projet et nous vous mettrons en contact avec l'un de nos experts pour discuter de vos besoins spécifiques.
Les champs indiqués par un * sont obligatoires.
Les champs indiqués par un * sont obligatoires.
Les champs indiqués par un * sont obligatoires.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.