Merck
切向流过滤装置
我们的切向流过滤(TFF)产品为一次性和多次使用的制药和生物制药应用提供了多功能解决方案。这些设备专为简化工艺而设计,可最大限度地提高产量和产品回收率,在提高效率的同时最大限度地降低操作复杂性。
我们的 Pellicon® 胶囊和胶盒可用于不同的应用,为每一种超滤和重滤挑战提供了选择。
Pellicon® 单程 TFF 是一种方便的方法,可减少体积以消除储罐瓶颈,缩小后续步骤的规模,通过在线添加缓冲液进行脱盐浓缩,并有助于实现高最终浓度和高产品回收率。
SINGLE-PASS TFF WITH PELLICON® CAPSULTS AND CASETTES 
单程切向流过滤单程切向流过滤 与我们的 Pellicon® 胶囊和胶盒配合使用,通过浓缩工艺流而无需传统切向流过滤的再循环来简化处理过程。这是一种提高产能、浓缩和产品回收率,同时改善占地面积的简单方法。这种多功能应用还可实现连续和强化处理,在这种处理过程中,在线减容与其他处理步骤相结合。
我们的一次性使用 Pellicon® 胶囊可在数分钟内完成 mAbs 和 ADC 的超滤和重滤过程
Pellicon® 胶囊
Pellicon® 胶囊 采用 Ultracel® 膜,将简化的超滤和重滤功能与易用性和工艺灵活性相结合。这种创新型一次性使用 TFF 胶囊采用独特的即插即用无支架装置,具有出色的传质、通量和最佳回收性能,并经过伽马射线灭菌,几分钟内即可进行处理。
Pellicon® 3 盒可为各种药物产品提供纯度和质量稳定的高蛋白产量
Pellicon® 3 盒
Pellicon® 3盒 3盒 提供高蛋白产量和稳定的性能,同时具有广泛的化学兼容性。它们可与 Ultracel® 和 Biomax® 膜一起使用,以满足不同的加工需求,包括 mAbs、血浆、胰岛素、肽和疫苗。为了克服高粘度过滤的挑战,我们的Pellicon® 3膜盒带D型筛网 ,使用方便,处理速度更快,并经过优化,可实现更高的蛋白质浓度。
在性能指南中探索 Pellicon® 3 盒的功能。
Pellicon® 2 盒
Pellicon®® 和 Biomax® 膜可提供高效超滤,而 Durapore® 膜最适合微滤。
Pellicon® XL 50 膜盒
Pellicon® XL 50 膜盒 XL 50 盒将我们的超滤和微滤膜与线性可扩展性结合起来,用于工艺开发或小批量加工。
Prostak™ 微滤模块
Prostak™ 微滤模块结构坚固、性能可靠,并具有就地蒸汽功能,因此适用于澄清、细胞收获和多用途灌注。低截留容积和开放式通道设计可实现高产品回收率,流道平缓,适用于处理对剪切力敏感的材料。
为鉴定、风险评估和流程优化提供支持
作为我们产品组合的补充,Emprove® 计划提供三种类型的档案资料,以支持不同阶段的开发和生产操作,如鉴定、风险评估和工艺优化。这些档案材料以随时可用的格式整合了全面的产品特定测试数据、质量声明和法规信息,简化了您的合规需求。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关文章
相关资源
1/4