Filtrasi Mikroba
Apa itu filtrasi membran dan untuk apa digunakan? Dalam hal filtrasi membran, hasil yang akurat adalah kunci untuk keamanan produk mikroba. Kami menawarkan portofolio lengkap untuk merampingkan alur kerja uji batas mikroba Anda mulai dari filtrasi hingga kultur dan deteksi.
Produk
Filter Populer
Corong Filtrasi Mikrobiologi
Corong filtrasi sekali pakai yang disterilkan untuk pengujian mikrobiologi dapat merampingkan alur kerja Anda, menghemat waktu, dan memberi Anda hasil penghitungan mikroba yang sangat andal. Selain menghilangkan langkah-langkah yang memakan waktu, seperti autoklaf, corong kami memastikan Anda tetap mematuhi peraturan internasional.
Filter Membran untuk Mikrobiologi
Filter membran steril kami untuk pengujian mikroba siap pakai dan memungkinkan pemulihan bioburden yang baik. S-Pak® filter kami dikemas satu per satu dan mudah digunakan dengan tangan yang bersarung tangan. Untuk aplikasi volume tinggi, EZ-Pak® membran hadir dalam sebuah band dengan 150 filter untuk memudahkan pemuatan dengan EZ-Pak® Kurva Dispenser. Dikombinasikan dengan dispenser membran bebas sentuh kami, dispenser ini memungkinkan hasil yang tinggi untuk penyaringan membran Anda.
SISTEM PENGUJIAN MIKROBA CEPAT
Untuk mengimbangi permintaan produksi yang semakin meningkat, mengurangi waktu untuk mendapatkan hasil pengujian keamanan mikroba adalah kuncinya. Metode deteksi mikroba yang cepat dengan menggunakan teknologi berbasis fluoresen memberi Anda kemampuan untuk mendapatkan hasil uji mikrobiologi lebih awal sehingga Anda dapat memperoleh kontrol dan pemahaman yang lebih baik tentang proses produksi Anda. Milliflex® Sistem kuantum dan Sistem EZ-Fluo™ adalah metode non-destruktif yang memungkinkan identifikasi yang dapat diandalkan dengan menggunakan teknologi ID apa pun. Kedua sistem ini dilengkapi dengan penawaran layanan untuk pelatihan, pemeliharaan, dan validasi.
Sistem Filtrasi On-line
Untuk memverifikasi batas kontaminasi mikroba pada air yang telah dimurnikan dan diproses dalam tangki dan loop air, metode Sistem MicropreSure® memungkinkan pengujian air dalam proses yang cepat dan mudah. Sistem ini merupakan sistem tertutup dan siap pakai yang mengambil sampel dan memproses dalam satu langkah langsung di lokasi pengambilan dan dapat digunakan dengan media kultur padat atau cair.
Sumber Daya Terkait
- Poster: Milliflex Oasis® Funnel Decision
Choose the Milliflex Oasis® filtration unit that best suits your needs.
- Datasheet: Milliflex Oasis® System
Comprehensive solution for microbial testing of water and bioburden in pharmaceutical environments.
- Datasheet: Milliflex® Quantum Rapid Detection
Rapid fluorescent-based technology for fast and accurate quantification of microorganisms in a wide range of filterable samples.
- Datasheet: EZ-Fluo® Rapid Detection System
A fast and easy fluorescent staining-based method for microbial detection.
- Datasheet: Microfil® Filtration System
Simple and reliable way to regularly test raw materials, beverages, and water for microbes.
- Brochure: EZ Product Family
Combine our EZ Filtration system with ReadyPlate™ 55 media to ensure compliance with water and beverage testing.
- Datasheet: EZ-Fit® Filtration Units
Designed for improved microbial testing, meeting international standards (EP/USP/ISO standards), and complying with water testing regulations.
- Datasheet: Our Services portfolio supporting the Milliflex Oasis® system
Discover our full range of professional and best-in-class Services related to our Milliflex Oasis® system.