Timbangan laboratorium digunakan untuk mengukur massa padatan, cairan, dan sampel lainnya. Kami menawarkan berbagai macam timbangan serta timbangan kapal, timbangan kertas, timbangan botol, dan corong timbangan untuk kebutuhan laboratorium Anda.
Timbangan Analitik
Timbangan Analitik
tertutup seluruhnya untuk mencegah debu dan arus udara serta dapat mendeteksi variasi massa yang sangat kecil untuk memastikan pengukuran yang paling akurat.
Timbangan Presisi juga tertutup untuk mencegah arus selama pengukuran tetapi kurang sensitif terhadap variasi kecil dalam massa. Timbangan presisi biasanya memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan timbangan analitik.
Timbangan Toploading
tidak tertutup dan oleh karena itu kurang presisi dibandingkan dengan timbangan analitik dan presisi, tetapi menawarkan penimbangan yang nyaman dan tidak terbebani serta kapasitas massa yang lebih luas.
Penganalisis Kelembaban & nbsp; (timbangan pengeringan) memiliki unit penimbangan dan unit pemanas dan digunakan untuk mengukur kadar air dalam bahan cair dan padat pada saat pengeringan.
Kami menawarkan pilihan lengkap peralatan gelas kimia Aldrich® termasuk berbagai macam gelas kimia standar, labu, tabung, bejana reaksi, dan kolom kromatografi serta layanan peniupan gelas khusus.
Solusi penyimpanan laboratorium yang penting untuk manajemen laboratorium, penelusuran sampel, dan peningkatan produktivitas, termasuk kotak pembeku dan kriogenik, tabung dan botol kaca dan plastik, serta film penyegel dan foil.
Lindungi dan kelola sampel Anda dengan solusi yang mencakup botol, tabung, botol, piring, cawan, kotak, dan rak untuk kebutuhan pengumpulan, pengangkutan, penelusuran, dan penyimpanan.
Persiapan media kultur untuk kultivasi sel in vitro termasuk persiapan format media yang berbeda, metode sterilisasi, suplemen pertumbuhan dan regulasi sel, penyimpanan dan penggunaan media.
Analisis kimia basah melibatkan identifikasi dan kuantifikasi elemen yang diinginkan yang ada dalam sampel cairan dengan menggunakan beberapa teknik pengukuran. Dengan reagen kimia, analit mengubah zat warna secara proporsional, yang dapat dibaca secara visual atau fotometrik.