Sintesi di nanoparticelle e di microparticelle
Microparticelle e nanoparticelle costituiscono una categoria speciale di materiali dall’enorme potenziale tecnologico per applicazioni nel settore dell’energia, in quello dell’imaging, in campo medicale e in quello ambientale. Si definiscono nanoparticelle quelle particelle per cui almeno una delle tre dimensioni è inferiore a 100 nanometri. Le microparticelle, invece, sono caratterizzate da dimensioni fisiche approssimativamente comprese tra 1 e 1000 micrometri. Nonostante abbiano la stessa composizione del corrispondente materiale in massa, per effetto delle ridotte dimensioni queste particelle mostrano eccezionali caratteristiche ottiche, elettriche, termiche e magnetiche. I ricercatori hanno sviluppato metodi di sintesi finalizzati a un miglior controllo sulle caratteristiche delle particelle (proprietà, forma, composizione e distribuzione dimensionale), così da adeguarle meglio alle specifiche applicazioni.
Categorie in evidenza
Scoprite la nostra ampia offerta di glicoli polietilenici (PEG) e di derivati del PEG disponibili in un vasto intervallo di pesi molecolari per qualsiasi esigenza della PEGilazione e per qualunque applicazione.
Disponiamo di un’ampia selezione di polimeri biomedicali di origine naturale e di origine artificiale le cui proprietà avanzate sono pensate per ogni vostra applicazione biomedica.
Scoprite il nostro diversificato assortimento di nanomateriali di carbonio: fullereni, nanotubi, grafene, punti quantici, nanodiamanti. Ideali per studi nel campo dell'energia da combustibili, dell'elettronica e della farmaceutica.
Accendete la vostra ricerca con il nostro portfolio completo di punti quantici “core-type”, “core-shell” e in lega, differenti per composizione, dimensioni e funzionalizzazione e disponibili anche in kit.
La sintesi di microparticelle e nanoparticelle viene solitamente condotta con metodi fisici o chimici. I metodi fisici consentono di creare le particelle riducendo le dimensioni del materiale di partenza; è il cosiddetto approccio “top-down” per la microfabbricazione e la nanofabbricazione. Le tecniche fisiche comprendono macinazione, condensazione in gas inerte, elettro-spray, litografia, decomposizione termica. In numerosi metodi chimici, le particelle vengono create per nucleazione e accrescimento a partire da precursori atomici o molecolari, solitamente tramite reazioni chimiche in fase liquida o vapore; è il cosiddetto approccio “bottom-up”. I metodi chimici per la sintesi di microparticelle e nanoparticelle includono: microemulsioni, sintesi idrotermica, microfluidica, metodi chimici da fase vapore, pirolisi e processi sol-gel. La sintesi chimica di nanoparticelle produce nanostrutture con meno difetti, permette di ottenere materiali dalla composizione chimica più complessa ed omogenea; inoltre, è facilmente scalabile dati il costo contenuto e la rapidità di fabbricazione.
Poiché queste tecniche spesso richiedono un forte impiego di risorse umane e generano sottoprodotti tossici, sono stati sviluppati metodi biologici e vie di sintesi “verdi”, come la biogenesi di nanoparticelle mediante microrganismi ed estratti vegetali. Questi metodi sono sostenibili, dal momento che producono particelle atossiche, sviluppate in maniera ecosostenibile e adatte per applicazioni biomediche e ambientali.
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli tecnici correlati
- Le nanoparticelle di oro (Au) posseggono proprietà ottiche ed elettroniche modulabili e vengono per questo impiegate in numerose applicazioni, in settori come il fotovoltaico, la sensoristica, il drug delivery e la catalisi.
- Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
- Professor Torelli reviews fluorescent nanomaterials, assessing brightness, photostability, and size for emerging bioimaging applications.
- Visualizza tutto (39)
Protocolli correlati
- Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
- Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.
- Visualizza tutto (4)
Come possiamo aiutarvi
Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza
o a chiamare il nostro Servizio Clienti:
Email [email protected]