Merck
1.00525
Brodo di soia triptico - Terreno di coltura disidratato
GranuCult® plus, USP, EP, granular, from non-animal source, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
TSB, brodo di soia, brodo CASO, brodo ai peptoni di soia e caseina, Brodo CASO, Brodo al digerito di caseina e al peptone di soia, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, TSB
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
5 KG
1.130,00 €
25 KG
5.280,00 €
1.130,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Confezionamento
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® plus
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
30 g/L
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
nonselective for
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.463171.005501.46316
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
non-animal source
biological source
-
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
aseptic process simulation, pharmaceutical
application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
media fill: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
form
granular
form
liquid
form
granular
form
liquid (ready-to-use)
suitability
Cronobacter spp. (spp.), Salmonella spp. (spp.), nonselective for , Escherichia coli (pathogenic), anaerobic bacteria
suitability
nonselective for
suitability
anaerobic bacteria
suitability
nonselective for
Descrizione generale
Il brodo di soia triptico è un terreno di coltura universale privo di inibitori e indicatori, adatto ad un ampio ventaglio di applicazioni. I peptoni presenti nel brodo non sono di origine animale. La formulazione del terreno di base è preparata conformemente alle raccomandazioni dell′attuale farmacopea europea e degli Stati Uniti (EP, 2.6.12 e USP, 61) ma in luogo dei peptoni ivi raccomandati, contiene peptoni di origine non animale.
Applicazioni
Il brodo di soia triptico è adatto all′isolamento e alla coltivazione di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe. Il terreno viene usato per i test di sterilità di sostanze, preparazioni e prodotti vari, oltre che come brodo di prearricchimento per l′esame di microrganismi specifici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati con l′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
  • Eccellenti proprietà di bagnabilità, solubilità e scorrimento
  • Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in condizioni calde o umide
  • Elevata riproducibilità da lotto a lotto
  • Vita di scaffale prolungata fino a cinque anni
  • Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
  • La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli a parte
Altre note
Sostituisce: 1005259027
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica