Density is not part of the tests to release the product and is therefore not measured.
Scegli un formato
133,00 €
1.350,00 €
133,00 €
Spedizione prevista il03 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
EP
JP
USP
Sterilità
irradiated
Stato
granular
Caratteristiche
granulated
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O)
Solubilità
30 g/L
applicazioni
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilità
stand alone
anaerobic bacteria
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.46317 | 1.00525 | 1.46316 |
|---|---|---|---|
| suitability anaerobic bacteria | suitability nonselective for | suitability Cronobacter spp. (spp.), Escherichia coli (pathogenic), Salmonella spp. (spp.), anaerobic bacteria, nonselective for | suitability nonselective for |
| form granular | form liquid | form granular | form liquid (ready-to-use) |
| agency EP, USP, JP | agency EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 | agency EP, USP | agency EP, USP |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source non-animal source | biological source - |
| technique(s) media fill: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| application(s) aseptic process simulation, pharmaceutical | application(s) cosmetics | application(s) microbiology, pharmaceutical | application(s) aseptic process simulation |
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
-
Which is the Density value of the 30 g/L solution of GranuCult® prime Tryptic Soy Broth (TSB) non-animal origin, irradiated (Ord. nr. 1.00550.0500/ 1.00550.5000)?
1 risposta-
Utile?
-
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica