Merck
1.04819
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
suitable for titration
Sinonimo/i:
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
217-895-0
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, for analysis
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
272 °C
Densità bulk
310 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
03659ED2P1.08445
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
mp
272 °C
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
180-185 °C
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Risultati analitici
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Identity (Potassium): conforms
Appearance of solution (50 g/l; water): Clear and colourless
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.0
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica