Scegli un formato
116,00 €
402,00 €
116,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (KT)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Punto di fusione
255-280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.02
Stringa SMILE
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Questo articolo | 1.04819 | 03660 | 03664 |
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: chelator | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: chelator |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line BioUltra |
| assay ≥99.0% (KT) | assay - | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥99.0% (KT) |
| form powder | form solid | form - | form powder or crystals |
| impurities insoluble matter, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities insoluble matter, passes filter test |
| pH 4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O) |
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica