Scegli un formato
183,60 €
183,60 €
Prezzo di listino216,00 €Risparmia il 15%Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.07204 | 1.07202 | 1.07205 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available in a tamper-proof 100 mL plastic bottle in solution format
- Subjected to detailed stability studies as per ISO Guide 35
- Product label containing relevant information on order number, article description, lot number, expiry date and safety data, in accordance with ISO Guide 31
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
- Measured and qualified in ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
Risultati analitici
For complete data see the enclosed certificate
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica