Merck
1.08046
Phosphate Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Phosphate Visual Test Kit Refills
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
200 TESTS
102,85 €
102,85 €
Prezzo di listino121,00 €Risparmia il 15%
Spedizione prevista il05 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
phosphate
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.184651.184571.18466
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
phosphate
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Descrizione generale
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kit 1.11138 for the colorimetric evaluation of phosphate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution orthophosphate ions (PO03-) react with molybdate ions to form molybdophosphoric acid. This is reduced to phosphomolybdenum blue (PMB). The phosphate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color zones of a color-matching vessel.
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica