Scegli un formato
229,00 €
229,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
cyanide
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.18458 | 1.18460 | 1.11152 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method titrimetric |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Descrizione generale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14798, 1.14429, and 1.14417 for the colometric evaluation of cyanide.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica