Merck
1.09475
Soluzione tampone
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Sinonimo/i:
Colore della soluzione tampone: rosso (acido citrico/idrossido di sodio/cloruro di idrogeno)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
500 ML
59,00 €
4 L
303,00 €
10 L
435,00 €
59,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.094601.094441.99064
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Soluzione tampone
Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09460
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09444
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99064
Buffer solution
format
mixture
format
-
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
pH
4.0 (20 °C in H2O)
pH
8.0 (20 °C in H2O)
pH
3.0 (25 °C in H2O)
pH
4.0 (25 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
Descrizione generale
Questa soluzione tampone di colore rosso composta da acido citrico/idrossido di sodio/acido cloridrico viene preparata con approccio gravimetrico a partire da reagenti di elevata qualità, nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025, in un laboratorio di taratura registrato. Il valore di pH 4,00 a 20 °C viene misurato seguendo un metodo che utilizza una retta di taratura a 5 punti e un elettrodo a vetro combinato. La misurazione viene condotta seguendo la norma DIN 19268, e utilizzando soluzioni tampone di riferimento conformi a quanto previsto dalla norma DIN 19266, dal NIST, dalla IUPAC, dalla Ph. Eur e dalla USP Il valore di pH del tampone dipende in maniera significativa dalla temperatura; per questo è necessario mantenere costante la temperatura mentre lo si utilizza.
Per avere accesso ai certificati di accreditamento più recenti, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Questa soluzione tampone è stata concepita come standard per la taratura degli strumenti o degli elettrodi per la misurazione del pH, oppure come controllo per la determinazione del pH di altre soluzioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Misurata e convalidata in un laboratorio accreditato secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Direttamente tracciabile agli standard di riferimento secondario del NIST e agli standard di riferimento primario certificati del PTB
  • Soluzione pronta all′uso
  • Disponibile in flaconi di plastica sigillati e nella confezione sostenibile Titripac® che assicura una ridotta produzione di rifiuti
  • Accompagnata da un certificato d′analisi (CdA) dettagliato e lotto-specifico a favore di audit di successo
  • L′etichetta è conforme alla Guida ISO 31 e riporta il codice del prodotto, la descrizione dell′articolo, il numero di lotto, informazioni di sicurezza e la data di scadenza.
  • Materiali di confezionamento soggetti a esaurienti studi di stabilità, nel rispetto della Guida ISO 35
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Date la scadenza a tappo aperto per questo tipo di CRM? Grazie
    1 risposta
    1. Please see the product datasheet, linked on the product page, for information on stability of the buffered solution CRM.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica