Merck
1.10757
Gel di silice
adjusted to 40% relative humidity, suitable for dry-column chromatography
Sinonimo/i:
Silica gel
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 KG
165,00 €
165,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.077471.077481.07731
Gel di silice adjusted to 40% relative humidity, suitable for dry-column chromatography
Millipore
1.10757
Gel di silice
Gel di silice for preparative thin layer chromatography
Supelco
1.07747
Gel di silice
Gel di silice for preparative layer chromatography
Supelco
1.07748
Gel di silice
Gel di silice for thin-layer chromatography
Supelco
1.07731
Gel di silice
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
bp
2230 °C
bp
2230 °C
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
bulk density
200‑800 kg/m3
bulk density
200‑800 kg/m3
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Caratteristiche e vantaggi
Silica gel 60 F254 (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Loss on drying (150 °C): 8.8 - 9.4%
Flow time: <1 minute / 10 cm
Particle size: 90% between 0.063 - 0.200 mm
Fluorescence intensity: conforms
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica