Merck
1.11972
Agar GranuCult® al triptosio solfito cicloserina (base)
GranuCult® prime, according to ISO 15213, ISO 14189, AOAC®, APHA, FDA-BAM, granular, for Clostridium spp., pkg of 500 g
Sinonimo/i:
Agar TSC
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
500 G
359,00 €
359,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
AOAC®
APHA
FDA-BAM
ISO 14189
according to ISO 15213
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
Solubilità
42 g/L
Densità bulk
660 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with Clostridium perfringens selective supplement (1.00888)
Clostridium spp.
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.038531.039151.05287
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
form
granular
form
powder
form
granular
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Clostridium spp.
suitability
selective and differential for Salmonella Shigella
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp., coliforms, enterobacteriaceae
suitability
Salmonella spp.
agency
APHA, ISO 7937, ISO 14189
agency
ISO 6579
agency
AOAC®, EP, FDA-BAM, USP
agency
APHA, ISO 19250, ISO 6579
Descrizione generale
L′agar GranuCult® al triptosio solfito cicloserina (base) si usa per l′isolamento e la differenziazione di Clostridium perfringens. Il terreno di base di elevata qualità fornisce le condizioni ottimali per lo sviluppo dei Clostridi. Le colonie che producono idrogeno solforato assumono una colorazione nera dovuta alla reazione con solfito e sale di ferro. La cicloserina inibisce la crescita della flora batterica contaminante, può inoltre ridurre le dimensioni delle colonie che si sviluppano. Ancora, riduce la diffusione e quindi l′annerimento intorno alle colonie di Clostridium perfringens. Il TSC agar con MUP contiene cicloserina e 4-metilumbelliferilfosfato (MUP) un substrato fluorogenico per la fosfatasi alcalina e la fosfatasi acida. La fosfatasi acida è un indicatore specifico per Clostridium perfringens. Scinde il substrato fluorogenico MUP, con formazione di 4-metilumbelliferone, che risulta fluorescente in luce UV a onda lunga. Il segnale fluorescente è quindi un forte indicatore della presenza di Clostridium perfringens
Applicazioni
L′agar GranuCult® al triptosio solfito cicloserina (terreno basale) è indicato per l'isolamento e la differenziazione di Clostridium perfringens da alimenti, mangimi per animali, acqua e altro. L'agar TSC con MUP può essere preparato usando il supplemento per Clostridium perfringens (1.00888), consente di rilevare la fosfatasi acida grazie all′emissione di fluorescenza in luce UV.
Note legali
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Vasileios Tsiouris et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-10)
Whey is a highly nutritious byproduct of the cheese industry that can be used effectively in the animal feed industry. However, the use of whey in poultry diets is limited by its high lactose and mineral contents. The objective of
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica