Merck
1.13212
Acetonitrile
for DNA synthesis (≤ 30 ppm H2O)
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
200-835-2
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
DNA amplification: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
Residuo dopo evaporazione
≤1 mg/L
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
AX01511.1335834442
Acetonitrile for DNA synthesis (≤ 30 ppm H2O)
Supelco
1.13212
Acetonitrile
Acetonitrile anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Supelco
AX0151
Acetonitrile
Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13358
Acetonitrile
Acetonitrile suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
34442
Acetonitrile
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
for chromatography, for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography
grade
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
DNA amplification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
DNA synthesis: suitable, cDNA synthesis: suitable
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue: ≤ 1 mg/l
Water: ≤ 30 ppm
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica