Merck
1.13350
2-Propanolo
≥99.8% (GC), for preparative chromatography Prepsolv
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-661-7
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-Propanolo, for preparative chromatography Prepsolv
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Potenza
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤1.0 mg/L
Trasmittanza
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.009981.050081.00993
2-Propanolo for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13350
2-Propanolo
2-Propanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00998
2-Propanolo
2-Propanolo suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-Propanolo
2-Propanolo for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00993
2-Propanolo
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−89.5 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.05% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0001 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
Descrizione generale
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm): ≥ 50 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Filtred by 0.2µm filter
Note legali
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica