Merck
1.15500
Acetonitrile
≥ 99,0 % (HPLC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-835-2
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acetonitrile, EMPLURA®, for preparative purposes
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Descrizione
for analytical purposes
for extraction
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.00016 meq/g Acidity
≤0.5% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.371341.133581.03725
Acetonitrile EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
1.15500
Acetonitrile
Acetonitrile EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.37134
Acetonitrile
Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13358
Acetonitrile
Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03725
Acetonitrile
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100, 200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
for analytical purposes, for extraction, for synthesis, for cleaning, for preparative purposes
grade
-
grade
for chromatography, for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography
grade
-
form
liquid
form
liquid (colorless)
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Applicazioni
  • Electroanalysis and Spectroelectrochemistry: Acetonitrile is widely used in electroanalysis and spectroelectrochemistry due to its excellent solvent properties and compatibility with a variety of electrodes. Recent research has demonstrated its use in the electroanalysis of nonaromatic explosives in the presence of dissolved oxygen. This application enhances the sensitivity and accuracy of detecting explosive compounds, which is critical for environmental monitoring and safety assessments (Holubowitch et al., Analytical Chemistry, 2020).
  • Chromatographic Separation of Anthocyanins: Acetonitrile is a preferred solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the separation of anthocyanins and other phenolic compounds. Studies have explored the selectivity control of anthocyanin separation by replacing acetonitrile with methanol in the mobile phase, highlighting the solvent′s role in optimizing chromatographic conditions for improved resolution and detection sensitivity (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2021).
  • Peroxyoxalate Chemiluminescence Detection: Acetonitrile is used in peroxyoxalate chemiluminescence for the detection of α-amino acids. The solvent′s ability to form stable mixed solutions with water and ethyl acetate enhances the chemiluminescence reaction, allowing for sensitive and selective detection of amino acids in various samples. This application is essential for biochemical and clinical analyses (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • Electrochemical Detection of DNA Modifications: Acetonitrile is utilized in electrochemical methods for detecting DNA modifications, such as 5-formyluracil. The solvent′s role in stabilizing the (2-benzimidazolyl) acetonitrile labeling reaction enhances the selectivity and sensitivity of detecting DNA modifications, which is crucial for genomic and biomedical research (Tang et al., Analytical Chemistry, 2021).
  • Alternative Solvent in Chromatography: Research has investigated replacing acetonitrile with ethanol in reversed-phase HPLC for determining anthocyanins. This substitution aims to maintain chromatographic performance while reducing the environmental impact and costs associated with acetonitrile use. The findings demonstrate the feasibility of using ethanol as a greener alternative without compromising analytical quality (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2023).
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.00016 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.782 - 0.783
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica