Scegli un formato
1.740,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
stainless steel
stainless steel elbow(s)
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
installed
Confezionamento
pkg of 1 kit
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100 Iso®
Temperatura di conservazione
no temp limit
1 of 4
Questo articolo | 1.09440 | 1.17085 | 1.17084 |
|---|---|---|---|
| compatibility for use with MAS-100 Iso® | compatibility for use with MAS-100® Iso | compatibility for use with MAS-100 Iso® | compatibility for use with MAS-100® Iso |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 3 units | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 5 pieces |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| material stainless steel , stainless steel elbow(s) | material stainless steel | material aluminum gauge | material silicone gasket |
| agency non-compendial | agency non-compendial | agency non-compendial | agency non-compendial |
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica