Merck
1.17364
MAS-100 Atmos® Silicone Gasket 34/10 mm
for use with MAS-100 Atmos®, autoclavable
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
MAS-100 Atmos® Silicone Gasket 34/10 mm, for use with MAS-100 Atmos®, autoclavable
material
silicone gasket
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.170841.173361.17349
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
material
silicone gasket
material
silicone gasket
material
aluminum cover
material
PVC tubing, stainless steel adapter
feature
autoclavable
feature
disposable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
Application
MAS-100 Atmos® Silicone Gasket 34/10 mm is used to tighten and secure the pressure tube connection to the sampler head.
General description
MAS-100 Atmos® Silicone Gasket 34/10 mm is an accessory designed to secure pressure tube connection to the MAS-100 Atmos® microbial compressed gas sampler. This will avoid any potential leakage during sampling process.
Place the silicone gasket (ref. 1.17364) on top of the closed sampling head and fix the pressure connection tubing to the sampling head with the 34 mm tri-clamp (ref.1.17367).
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica