Merck
1.37018
Diidrogenofosfato di sodio diidrato
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio monobasico, Ortofosfato monosodico, bifosfato di sodio, fosfato di sodio monobasico, Sodio diidrogeno fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaH2PO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-449-2
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agenzia
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
Punto di fusione
60 °C
Densità
1.915 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.473451.063421.06345
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
agency
BP, JPE, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
reag. Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
form
solid
form
granular
form
crystals
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMSURE®
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
feature
RNase and DNase free
feature
-
feature
-
feature
-
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il diidrogenofosfato di sodio diidrato (o bifosfato di sodio diidrato) è di norma impiegato come componente di sistemi tampone per le attività downstream di cromatografia di biomolecole o per la formulazione liquida finale. Grazie ai suoi bassi livelli microbici e di endotossine, Il diidrogenofosfato di sodio diidrato Emprove® EXPERT è particolarmente adatto ad applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica