Merck
1.37072
Acido acetico
80%, EMPROVE® EXPERT
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51471602
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Attività estranea
Aflatoxin free
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.370111.370941.37047
Acido acetico 80%, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37072
Acido acetico
Acido acetico 75%, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37011
Acido acetico
Acido acetico 25%, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37094
Acido acetico
Acido acetico 30%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
SAFC
1.37047
Acido acetico
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
foreign activity
Aflatoxin free
foreign activity
Aflatoxin free
foreign activity
Aflatoxin-free
foreign activity
Aflatoxin
grade
GMO free
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
vapor density
2.07 (vs air)
vapor density
2.07 (vs air)
vapor density
2.07 (vs air)
vapor density
2.07 (vs air)
autoignition temp.
800 °F
autoignition temp.
800 °F
autoignition temp.
800 °F
autoignition temp.
800 °F
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Confezionamento
1.37072.1000 // 1L // glass bottle
1.37072.9200 // 200L // PE-drum
1.37072.9950 // 950L // PE IBC
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica