Merck
14-492-M
GSK3α Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α, for use in Kinase Assays.
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
PM
Mw 55 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
14-462-M14-629-M14-568-M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 55 kDa
mol wt
Mw 87 kDa
mol wt
Mw 39.9 kDa
mol wt
Mw 60.4 kDa
UniProt accession no.
P49840
UniProt accession no.
Q15349
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P09769
NCBI accession no.
NM_019884.2
NCBI accession no.
NM_001006932.1, NM_021135.4
NCBI accession no.
NM_000215.2
NCBI accession no.
NM_001042729.1, NM_001042747.1, NM_005248.2
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α
Product Source: Expressed in Sf21 cells
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: GSK3α
Target Sub-Family: CMGC
Confezionamento
Also available in 250μg size as catalog # 14-492M - Call for pricing and availability.
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Nota sulla preparazione
1 year at -70°C
Risultati analitici
Routinely evaluated by phosphorylation of Phospho-Glycogen Synthase Peptide-2 (GSK3 Substrate)
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica