Scegli un formato
76,10 €
436,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
Condizioni di stoccaggio
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
Colore
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.46050 | 1.46076 | 1.46700 |
|---|---|---|---|
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| packaging pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 120 ea | packaging pack of 20-120 plates | packaging - | packaging - |
| suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
| form plate | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use, ICR Settle plate | feature ready-to-use | feature ready-to-use |
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica