Scegli un formato
189,00 €
1.140,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Cephase
Lecithin
Tween®
Diam. piatto
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.46069 | 1.46786 | 1.46050 |
|---|---|---|---|
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use, ICR Settle plate |
| plate diam. 90 mm | plate diam. - | plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenuto correlato
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica