Merck
14-606-M
ASK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946, for use in Kinase Assays.
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
14-606
452,00 €
14-606M
3.550,00 €
452,00 €
Spedizione prevista il09 dicembre 2025Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
PM
Mw 61.5 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
14-429-M14-543-M14-548-M
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
mol wt
Mw 61.5 kDa
mol wt
Mw 71 kDa
mol wt
Mw 74 kDa
mol wt
Mw 94 kDa
UniProt accession no.
Q99683
UniProt accession no.
Q02750
UniProt accession no.
O14733
UniProt accession no.
O75582
NCBI accession no.
NM_005923.3
NCBI accession no.
NM_002755.2
NCBI accession no.
NM_145185.2
NCBI accession no.
NM_004755.2, NM_182398.1
Descrizione generale
N-Terminal GST and C-terminal His6-tagged, recombinant, human ASK1 amino acids 649-946
Product Source: expressed in E. coli cells
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Ask1
Target Sub-Family: STE
Confezionamento
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-606M when ordering the 250 µg size.
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Nota sulla preparazione
6 months at -70°C
Risultati analitici
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica