Merck
1.46519
Rack for 90mm Sedimentation Plates
Stainless Steel Rack for the transport of up to 10x90mm Sedimentation Plates, autoclavable
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 UNIT
154,00 €
154,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NC.81
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Livello qualitativo
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pkg of 1 unit
Diam. × Alt. rack
10 cm × 24 cm
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with 90 mm Petri Dishes
Temperatura di conservazione
no temp limit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.465021.465301.46526
Swab Rack
Millipore
1.46530
Swab Rack
Bottle Rack Stainless Steel Rack for the transport of up to 15x100ml bottles (max diam. 5 cm), autoclavable
Millipore
1.46526
Bottle Rack
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
material
stainless steel
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable, to hold 15 bottle(s) 100 mL (max diam. 5cm)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
rack diam. × H
10 cm × 24 cm
rack diam. × H
-
rack diam. × H
-
rack diam. × H
-
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes
compatibility
for use with 55mm Contact Plates
compatibility
for use with ICR Swab
compatibility
-
Descrizione generale
Racks for ICR (Isolator Clean Room) and ICR plus settle plates are suitable for use in critical cleanrooms, RABS, and isolators. The ICR settle plates are used for passive and active air monitoring. The stainless-steel racks aid in safe, easy, and convenient handling.
Applicazioni
Racks for ICR Settle Plates are used for safe and convenient handling of settle plates in critical cleanrooms, RABS, and isolators
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica