Scegli un formato
468,00 €
3.480,00 €
468,00 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 49.6 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... HIPK1(204851)
1 of 4
Questo articolo | 14-623-M | 14-684-M | 14-656-M |
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| mol wt Mw 49.6 kDa | mol wt Mw 49.6 kDa | mol wt Mw 59.7 kDa | mol wt Mw 41.2 kDa |
| Gene Information human ... HIPK1(204851) | Gene Information human ... HIPK2(28996) | Gene Information - | Gene Information human ... LIMK1(3984) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica