Scegli un formato
569,00 €
3.610,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 59.7 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
1 of 4
Questo articolo | 14-599-M | 14-679-M | 14-660-M |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| mol wt Mw 59.7 kDa | mol wt Mw 57.1 kDa | mol wt Mw 49.6 kDa | mol wt Mw 34 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Descrizione generale
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica