Scegli un formato
470,00 €
3.610,00 €
470,00 €
Spedizione prevista il04 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
1 of 4
Questo articolo | 14-917-M | SRP5278 | SAB2108770 |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) - | technique(s) - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| mol wt Mw 45 kDa | mol wt Mw 46 kDa | mol wt ~59 kDa | mol wt 57 kDa |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica