681664
Wnt Agonist I in DMSO
The Wnt Agonist I in DMSO, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Wnt Agonist I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I in DMSO, Wnt Pathway Activator I in DMSO, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
Scegli un formato
79,80 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 30%Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
79,80 €
Prezzo di listino114,00 €Risparmia il 30%Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
NC1=NC(NCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)=CC(C4=CC=CC(OC)=C4)=N1
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica