Scegli un formato
156,00 €
416,00 €
156,00 €
Spedizione prevista il01 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPY(5539)
1 of 4
Questo articolo | ABS547 | SAB2500747 | 06-1385 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) neutralization: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... PPY(5539) | Gene Information human ... PNLIP(5406) | Gene Information human ... PPY(5539) | Gene Information mouse ... Pdx1(18609) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Pancreatic Polypeptide in human pancreas tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:500 dilution from a representative lot detected Pancreatic Polypeptide in TGP52 cell line.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Pancreatic Polypeptide in 10 µg of PANC-1 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica