Scegli un formato
163,00 €
163,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Filtri a membrana MF-Millipore™, pori di 0,22 µm, MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm pore size
75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | GSWP04700 | GSWP09000 | GSWP01300 |
|---|---|---|---|
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| parameter 2 L/min-cm2 air flow rate, 18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2 water flow rate, 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. |
| pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Application
- Filtrazione sterilizzante
- Dosaggi biologici
- Isolamento di particelle virus-simili nelle acque reflue
- Acqua di grado analitico per microplastiche
- Ritenzione di acidi nucleici, eDNA incluso
General description
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore .
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Other Notes
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Articoli
Visualizza i dati relativi agli estraibili fluorurati, al recupero e ai prodotti di filtrazione raccomandati per l'analisi dei PFAS utilizzando l'EPA 537.1 modificato.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica