Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-94, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 125 mL
Concentrazione
5-24 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | JK-1L-BK | JN-1L-BK | JK-125ML-BK |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| antibody form unpurified | antibody form unpurified | antibody form unpurified | antibody form unpurified |
| clone MS-94, monoclonal | clone MS-8, monoclonal | clone MS-94, monoclonal | clone MS-8, monoclonal |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| isotype IgM | isotype IgM | isotype IgM | isotype IgM |
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica