Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
13.2 in.
Larghezza
4.2 in.
Dimens. foro
, polypropylene
Superficie filtrante
0.6 m2
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Raccordi
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Confezionamento
Altre note
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica