Merck
KPHLS2THH1
Capsula Opticap® XLT con membrana Durapore® da 0,45 µm
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 24.6 in. (62.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151806
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Opticap® XLT 20
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤30.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza nominale della cartuccia
24.6 in. (62.5 cm)
Lungh. del dispositivo
62.5 cm (24.6 in.)
Dimensioni del dispositivo
20 in.
Diam. filtro
4.2 in. (10.7 cm)
Superficie filtrante del filtro
1.24 m2
Diam. connessione ingresso
5/8 in.
Ampiezza ingresso/ uscita
62.5 cm (24.6 in.)
Diam. connessione uscita
5/8 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
KPHLS1THH1KPHLS3THH1KPHLG3THH1
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
product line
Opticap® XLT 20
product line
Opticap® XLT 10
product line
Opticap® XLT 30
product line
Opticap® XLT 30
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
material
polyester support, polypropylene filter, silicone seal, polyethylene support, polypropylene housing
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone seal
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone seal
material
polyester support, polyethylene support, polypropylene filter, polypropylene housing, silicone seal
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
non-sterile
Descrizione generale
Device Configuration: Capsule
Nota sulla preparazione
Sterilization Method:
Minimum sterilization up to 25 kGy. 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
Risultati analitici
Gravimetric Extractables: ≤ 25 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 3000 mL
Altre note
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica