Scegli un formato
510,00 €
510,00 €
Spedizione prevista il09 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTTN(2017)
1 of 4
Questo articolo | ABT1378 | C0739 | AB3852 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone 5G3.2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CTTN(2017) | Gene Information human ... CTTN(2017) | Gene Information mouse ... Cttn(13043) | Gene Information human ... CTTN(2017) |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse | species reactivity monkey | species reactivity mouse | species reactivity human, rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected cortactin in 10 µg of 3T3/A31 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica